3,5-Dichlorisonicotinsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
011338-1G
FLUO011338-1GEA 42.9 EUR InStock
FLUO011338-1G
3,5-Dichlorisonicotinsäure
3,5-Dichlorisonicotinsäure
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
MDL Number: MFCD01861975
CAS-Nummer: 13958-93-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge