5-Brom-2,4-difluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
011582-5G
FLUO011582-5GEA 31.1 EUR InStock
FLUO011582-5G
5-Brom-2,4-difluoranilin
5-Brom-2,4-difluoranilin
Formel: C₆H₄BrF₂N
MDL Number: MFCD03426368
CAS-Nummer: 452-92-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge