N-Phenylglycin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
011837-1KG
FLUO011837-1KGEA 0 EUR InStock
FLUO011837-1KG
N-Phenylglycin
N-Phenylglycin
Formel: C₈H₉NO₂
MDL Number: MFCD00014009
CAS-Nummer: 103-01-5
EINECS: 203-070-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge