2-Amino-6-chlorpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
012728-5G
FLUO012728-5GEA 47.9 EUR InStock
FLUO012728-5G
2-Amino-6-chlorpyridin
2-Amino-6-chlorpyridin
Formel: C₅H₅ClN₂
MDL Number: MFCD00234068
CAS-Nummer: 45644-21-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge