2-Brom-3,5-difluorpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
013124-1G
FLUO013124-1GEA 67.1 EUR InStock
FLUO013124-1G
2-Brom-3,5-difluorpyridin
2-Bromo-3,5-difluoropyridine
Formel: C₅H₂BrF₂N
MDL Number: MFCD03840197
CAS-Nummer: 660425-16-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge