5-Chlor-2-thenoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
014607-1G 014607.5G
FLUO014607-1GEA 76.2 EUR InStock
FLUO014607-1G FLUO014607.5G
5-Chlor-2-thenoesäure
5-Chlor-2-thenoesäure
Formel: C₅H₃ClO₂S
MDL Number: MFCD00041426
CAS-Nummer: 24065-33-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge