4-Brom-1,5-dimethyl-1H-pyrazol-3-carbonsäurehydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
014629-1G
FLUO014629-1GEA 644 EUR InStock
FLUO014629-1G
4-Brom-1,5-dimethyl-1H-pyrazol-3-carbonsäurehydrazid
4-Bromo-1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid hydrazide
Formel: C₆H₉BrN₄O
MDL Number: MFCD00662638
CAS-Nummer: 261965-56-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge