1-(2,4-Dichlorbenzyl)piperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
014885-1G
FLUO014885-1GEA 0 EUR InStock
FLUO014885-1G
1-(2,4-Dichlorbenzyl)piperazin
1-(2,4-Dichlorbenzyl)piperazin
Formel: C₁₁H₁₄Cl₂N₂
MDL Number: MFCD03407487
CAS-Nummer: 51619-56-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge