4-Phenoxybenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
014906-1G
FLUO014906-1GEA 130 EUR InStock
FLUO014906-1G
4-Phenoxybenzolsulfonylchlorid
4-Phenoxybenzolsulfonylchlorid
Formel: C₁₂H₉ClO₃S
Siedepunkt: 180…190 °C (6 mmHg)
Melting Pt: 44 °C
MDL Number: MFCD00625748
CAS-Nummer: 1623-92-3
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge