Imidazo[1,2-a]pyridin-2-carbonsäure Hydrobromid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
015246-1G
FLUO015246-1GEA 378 EUR InStock
FLUO015246-1G
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-carbonsäure Hydrobromid
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-carbonsäure Hydrobromid
Formel: C₈H₇BrN₂O₂
MDL Number: MFCD03425066
CAS-Nummer: 820245-53-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge