5-Hydroxyindol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
016237-1G
FLUO016237-1GEA 45.9 EUR InStock
FLUO016237-1G
5-Hydroxyindol
5-Hydroxyindol
Formel: C₈H₇NO
Melting Pt: 107…108 °C
MDL Number: MFCD00005677
CAS-Nummer: 1953-54-4
EINECS: 217-782-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge