2-Methyl-6-(trifluormethyl)nicotinsäurehydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CFF96.1 017084-2.5G
CHMPCFF96.1EA 508 EUR InStock
CHMPCFF96.1 FLUO017084-2.5G
2-Methyl-6-(trifluormethyl)nicotinsäurehydrazid
2-Methyl-6-(trifluormethyl)nicotinsäurehydrazid
Formel: C₈H₈F₃N₃O
MDL Number: MFCD01565843
CAS-Nummer: 402479-94-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge