4-Methylbenzamidin Hydrochlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
017242-5G 017242-1G
FLUO017242-5GEA 188 EUR InStock
FLUO017242-5G FLUO017242-1G
4-Methylbenzamidin Hydrochlorid
4-Methylbenzamidin Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₁ClN₂
MDL Number: MFCD00040183
CAS-Nummer: 6326-27-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge