2-Chlor-4-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CFF315.1 017354-1G
CHMPCFF315.1EA 666 EUR InStock
CHMPCFF315.1 FLUO017354-1G
2-Chlor-4-(trifluormethyl)chinolin
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₅ClF₃N
MDL Number: MFCD03407381
CAS-Nummer: 2806-29-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge