3-Amino-5-tert-butylisoxazol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
018173-5G
FLUO018173-5GEA 51.6 EUR InStock
FLUO018173-5G
3-Amino-5-tert-butylisoxazol
3-Amino-5-tert-butylisoxazol
Formel: C₇H₁₂N₂O
MDL Number: MFCD00055620
CAS-Nummer: 55809-36-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge