5-Amino-3-methylisoxazol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
018187-5G
FLUO018187-5GEA 99.3 EUR InStock
FLUO018187-5G
5-Amino-3-methylisoxazol
5-Amino-3-methylisoxazole
Formel: C₄H₆N₂O
MDL Number: MFCD00003151
CAS-Nummer: 14678-02-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge