(4-Aminophenylthio)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
018190-10G
FLUO018190-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018190-10G
(4-Aminophenylthio)essigsäure
(4-Aminophenylthio)essigsäure
Formel: C₈H₉NO₂S
MDL Number: MFCD00025360
CAS-Nummer: 104-18-7
EINECS: 203-182-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge