Benzo-18-krone-6 (Benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecan)
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
018197-1G
FLUO018197-1GEA 115 EUR InStock
FLUO018197-1G
Benzo-18-krone-6 (Benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecan)
Benzo-18-krone-6 (Benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecan)
Formel: C₁₆H₂₄O₆
MDL Number: MFCD00062741
CAS-Nummer: 14098-24-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge