4-Benzyl-3-thiosemicarbazid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
018233-10G
FLUO018233-10GEA 372 EUR InStock
FLUO018233-10G
4-Benzyl-3-thiosemicarbazid
4-Benzyl-3-thiosemicarbazid
Formel: C₈H₁₁N₃S
MDL Number: MFCD00025145
CAS-Nummer: 13431-41-9
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge