4-Brombenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
018245-5G
FLUO018245-5GEA 128 EUR InStock
FLUO018245-5G
4-Brombenzhydrol
4-Brombenzhydrol
Formel: C₁₃H₁₁BrO
MDL Number: MFCD00016851
CAS-Nummer: 29334-16-5
EINECS: 249-568-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge