3-Brom-4-chlorbenzhydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
018251-1G
FLUO018251-1GEA 257 EUR InStock
FLUO018251-1G
3-Brom-4-chlorbenzhydrazid
3-Brom-4-chlorbenzhydrazid
Formel: C₇H₆BrClN₂O
MDL Number: MFCD00270094
CAS-Nummer: 148993-18-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge