4-Brom-m-toluylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
018296-10G
FLUO018296-10GEA 57.9 EUR InStock
FLUO018296-10G
4-Brom-m-toluylsäure
4-Brom-m-toluylsäure
Formel: C₈H₇BrO₂
MDL Number: MFCD00039526
CAS-Nummer: 7697-28-1
EINECS: 231-713-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge