2-Brom-4-methyl-6-nitrophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
018298-5G
FLUO018298-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018298-5G
2-Brom-4-methyl-6-nitrophenol
2-Brom-4-methyl-6-nitrophenol
Formel: C₇H₆BrNO₃
MDL Number: MFCD00060536
CAS-Nummer: 20039-91-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge