2-Chlor-p-kresol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
018404-10G
FLUO018404-10GEA 82.1 EUR InStock
FLUO018404-10G
2-Chlor-p-kresol
2-Chlor-p-kresol
Formel: C₇H₇ClO
MW: 142.58 g/mol
Siedepunkt: 198…203 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 76
Dichte: 1.211 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00070639
CAS-Nummer: 6640-27-3
EINECS: 229-656-8
UN: 2669
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge