4-(3-Chlorphenyl)-3-thiosemicarbazid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
018445-5G
FLUO018445-5GEA 177 EUR InStock
FLUO018445-5G
4-(3-Chlorphenyl)-3-thiosemicarbazid
4-(3-Chlorphenyl)-3-thiosemicarbazid
Formel: C₇H₈ClN₃S
MDL Number: MFCD00041287
CAS-Nummer: 42135-76-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge