4-Cyclohexyl-3-thiosemicarbazid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
018479-10G
FLUO018479-10GEA 312 EUR InStock
FLUO018479-10G
4-Cyclohexyl-3-thiosemicarbazid
4-Cyclohexyl-3-thiosemicarbazid
Formel: C₇H₁₅N₃S
MDL Number: MFCD00021318
CAS-Nummer: 21198-18-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge