4,4'-Diacetylbiphenyl
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
018491-5G
FLUO018491-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018491-5G
4,4'-Diacetylbiphenyl
4,4'-Diacetylbiphenyl
Formel: C₁₆H₁₄O₂
MW: 238.29 g/mol
MDL Number: MFCD00017248
CAS-Nummer: 787-69-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge