4,6-Dichlorsalicylaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
018525-1G
FLUO018525-1GEA 237 EUR InStock
FLUO018525-1G
4,6-Dichlorsalicylaldehyd
4,6-Dichlorsalicylaldehyd
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
MDL Number: MFCD00016590
CAS-Nummer: 78443-72-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge