2,5-Dichlor-3-nitrobenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
018529-1G
FLUO018529-1GEA 110 EUR InStock
FLUO018529-1G
2,5-Dichlor-3-nitrobenzoesäure
2,5-Dichloro-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃Cl₂NO₄
MDL Number: MFCD00014691
CAS-Nummer: 88-86-8
EINECS: 201-862-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge