3,5-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
018533-10G
FLUO018533-10GEA 51.9 EUR InStock
FLUO018533-10G
3,5-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
3,5-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₇Cl₃N₂
MDL Number: MFCD00012938
CAS-Nummer: 63352-99-8
EINECS: 264-109-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge