3,4-Dimethoxyzimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
018578-10G
FLUO018578-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018578-10G
3,4-Dimethoxyzimtsäure
3,4-Dimethoxyzimtsäure
Formel: C₁₁H₁₂O₄
Siedepunkt: 343 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 198…202 °C
MDL Number: MFCD00004387
CAS-Nummer: 2316-26-9
EINECS: 219-025-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge