3,4-Dimethoxy-β-methyl-β-nitrostyrol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
018586-10G
FLUO018586-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018586-10G
3,4-Dimethoxy-β-methyl-β-nitrostyrol
3,4-Dimethoxy-β-methyl-β-nitrostyrol
Formel: C₁₁H₁₃NO₄
MDL Number: MFCD00024815
CAS-Nummer: 122-47-4
EINECS: 204-547-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge