4,5-Dimethoxy-2-nitrotoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
018589-5G
FLUO018589-5GEA 372 EUR InStock
FLUO018589-5G
4,5-Dimethoxy-2-nitrotoluol
4,5-Dimethoxy-2-nitrotoluol
Formel: C₉H₁₁NO₄
MDL Number: MFCD00060708
CAS-Nummer: 7509-11-7
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge