3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
018596-1G
FLUO018596-1GEA 71 EUR InStock
FLUO018596-1G
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionsäure
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionsäure
Formel: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210.23 g/mol
MDL Number: MFCD00060325
CAS-Nummer: 10538-49-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge