4-Methylveratrol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
018601-5G
FLUO018601-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018601-5G
4-Methylveratrol
4-Methylveratrol
Formel: C₉H₁₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016651
CAS-Nummer: 494-99-5
EINECS: 207-796-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge