2,4-Dimethylbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
018610-10G
FLUO018610-10GEA 323 EUR InStock
FLUO018610-10G
2,4-Dimethylbenzonitril
2,4-Dimethylbenzonitril
Formel: C₉H₉N
MDL Number: MFCD00016377
CAS-Nummer: 21789-36-6
EINECS: 244-580-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge