1,3-Di(p-tolyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
018648-10G
FLUO018648-10GEA 222 EUR InStock
FLUO018648-10G
1,3-Di(p-tolyl)-2-thioharnstoff
1,3-Di(p-tolyl)-2-thioharnstoff
Formel: C₁₅H₁₆N₂S
MDL Number: MFCD00008541
CAS-Nummer: 621-01-2
EINECS: 210-665-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge