Ethyl-1-naphthoat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
018686-10G
FLUO018686-10GEA 58.1 EUR InStock
FLUO018686-10G
Ethyl-1-naphthoat
Ethyl-1-naphthoat
Formel: C₁₃H₁₂O₂
MDL Number: MFCD00016805
CAS-Nummer: 3007-97-4
EINECS: 221-120-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge