4-Hydroxybenzhydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
018715-10G 018715-25G
FLUO018715-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018715-10G FLUO018715-25G
4-Hydroxybenzhydrazid
4-Hydroxybenzhydrazid
Formel: C₇H₈N₂O₂
Siedepunkt: 370 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 266…269 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007605
CAS-Nummer: 5351-23-5
EINECS: 226-326-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge