(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
018724-1G
FLUO018724-1GEA 45.8 EUR InStock
FLUO018724-1G
(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)essigsäure
(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃(OH)(NO₂))CH₂COOH
Melting Pt: 149…150 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00007122
CAS-Nummer: 10463-20-4
EINECS: 233-948-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge