1-(3-Hydroxyphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
018732-10G
FLUO018732-10GEA 410 EUR InStock
FLUO018732-10G
1-(3-Hydroxyphenyl)-2-thioharnstoff
1-(3-Hydroxyphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₄(OH))NC(S)NH₂
MDL Number: MFCD00022167
CAS-Nummer: 3394-05-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge