2-Methoxybenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
018778-10G
FLUO018778-10GEA 251 EUR InStock
FLUO018778-10G
2-Methoxybenzophenon
2-Methoxybenzophenon
Formel: C₁₄H₁₂O₂
MDL Number: MFCD00017163
CAS-Nummer: 2553-04-0
EINECS: 219-857-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge