Methyl-2-chlor-4-nitrobenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
018828-10G
FLUO018828-10GEA 139 EUR InStock
FLUO018828-10G
Methyl-2-chlor-4-nitrobenzoat
Methyl-2-chlor-4-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆ClNO₄
MW: 215.59 g/mol
MDL Number: MFCD00017013
CAS-Nummer: 13324-11-3
EINECS: 236-362-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge