5-Nitroisatosäureanhydrid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
018904-5G
FLUO018904-5GEA 39.6 EUR InStock
FLUO018904-5G
5-Nitroisatosäureanhydrid
5-Nitroisatosäureanhydrid
Formel: C₈H₄N₂O₅
MDL Number: MFCD00016919
CAS-Nummer: 20829-97-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge