5-Phenoxy-o-anisidin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
018944-1G
FLUO018944-1GEA 224 EUR InStock
FLUO018944-1G
5-Phenoxy-o-anisidin
5-Phenoxy-o-anisidin
Formel: C₁₃H₁₃NO₂
MDL Number: MFCD00270120
CAS-Nummer: 116289-67-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge