Tetraphenylphosphoniumchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
018998-5G
FLUO018998-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018998-5G
Tetraphenylphosphoniumchlorid
Tetraphenylphosphonium chloride
Formel: C₂₄H₂₀ClP
Melting Pt: 275…278 °C
MDL Number: MFCD00011916
CAS-Nummer: 2001-45-8
EINECS: 217-890-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge