1-(2,4,5-Trichlorphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
019007-1G
FLUO019007-1GEA 0 EUR InStock
FLUO019007-1G
1-(2,4,5-Trichlorphenyl)-2-thioharnstoff
1-(2,4,5-Trichlorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₂Cl₃)NC(S)NH₂
MDL Number: MFCD00060431
CAS-Nummer: 90617-76-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge