1-(2-Pyridin-4-ylethyl)piperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
019053-5G
FLUO019053-5GEA 312 EUR InStock
FLUO019053-5G
1-(2-Pyridin-4-ylethyl)piperazin
1-(2-Pyridin-4-ylethyl)piperazin
Formel: C₁₁H₁₇N₃
MDL Number: MFCD03094584
CAS-Nummer: 53345-16-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge