1-(2-Nitrophenyl)piperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
019232-1G
FLUO019232-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO019232-1G
1-(2-Nitrophenyl)piperazin
1-(2-Nitrophenyl)piperazin
Formel: C₁₀H₁₃N₃O₂
MDL Number: MFCD00040728
CAS-Nummer: 59084-06-9
EINECS: 261-593-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge