3,5-Dichlorthioanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
019348-5G
FLUO019348-5GEA 51.8 EUR InStock
FLUO019348-5G
3,5-Dichlorthioanisol
3,5-Dichlorthioanisol
Formel: C₇H₆Cl₂S
MDL Number: MFCD00870149
CAS-Nummer: 68121-46-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge